1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR6091-1G
OR6091-5G
APOSOR6091-1GEA
5660
CZK
APOSOR6091-1G
APOSOR6091-5G
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one
Vzorec:
C₁₉H₃₁NO₂Si Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09065031 CAS číslo: 325486-37-1 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |