5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(5-Bromopyridin-2-yl)-N-methylmethylamine
OR6090-1G
OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA
10350
CZK
APOSOR6090-1G
APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Vzorec:
C₇H₉BrN₂ MW: 201,064 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09065029 CAS číslo: 915707-70-9 UN: 2735 ADR: 8,III |