Tisk…
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6087-1G OR6087-5G
APOSOR6087-1GEA 2820 CZK
APOSOR6087-1G APOSOR6087-5G
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
Vzorec: C₉H₉N₃O
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09065019
CAS číslo: 912569-63-2