Tisk…
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 4-((chlorosulphonyl)methyl)benzoate, [4-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, Methyl 4-(chlorosulphonylmethyl)benzoate
OR6079-1G OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA 3970 CZK
APOSOR6079-1G APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Vzorec: C₉H₉ClO₄S
MW: 248.683 g/mol
Bod tání: 115.5…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778383
CAS číslo: 130047-14-2
UN: 3261
ADR: 8 II