Tisk…
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)pyridine, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]oxane
OR6070-1G OR6070-5G
APOSOR6070-1GEA 7010 CZK
APOSOR6070-1G APOSOR6070-5G
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258.112 g/mol
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064985
CAS číslo: 494772-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III