Tisk…
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60266-1G OR60266-250MG OR60266-5G
APOSOR60266-1GEA 5630 CZK
APOSOR60266-1G APOSOR60266-250MG APOSOR60266-5G
2-Bromo-7-methoxyphenazine 95%
2-Bromo-7-methoxyphenazine
Vzorec: C₁₃H₉BrN₂O
Bod tání: 174…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066843
CAS číslo: 58476-71-4