6-Chloro-3-methylbenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60264-1G
OR60264-250MG
APOSOR60264-1GEA
28110
CZK
APOSOR60264-1G
APOSOR60264-250MG
6-Chloro-3-methylbenzofuran
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Vzorec:
C₉H₇ClO Bod varu: 218 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15144093 CAS číslo: 30343-35-2 |