Tisk…
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60263-1G OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA 30090 CZK
APOSOR60263-1G APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Bod varu: 232…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797625
CAS číslo: 1125-41-3