3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethan-1-one), 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethanone
OR60262-1G
OR60262-250MG
OR60262-5G
APOSOR60262-1GEA
8500
CZK
APOSOR60262-1G
APOSOR60262-250MG
APOSOR60262-5G
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Vzorec:
C₉H₉IO MW: 260.072 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22573017 CAS číslo: 52164-39-3 |