5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-methylnitrobenzene, 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene
OR60239-25G
OR60239-5G
OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA
1450
CZK
APOSOR60239-25G
APOSOR60239-5G
APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Bod tání: 55…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00137824 CAS číslo: 52414-98-9 |