Tisk…
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, (5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazino-4-picoline
OR60233-5G OR60233-1G
APOSOR60233-5GEA 15540 CZK
APOSOR60233-5G APOSOR60233-1G
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈BrN₃
MW: 202,052 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09999921
CAS číslo: 913839-67-5