Tisk…
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60231-1G OR60231-5G
APOSOR60231-1GEA 3110 CZK
APOSOR60231-1G APOSOR60231-5G
2-Hydrazino-4-methylpyridine
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₉N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09863246
CAS číslo: 4931-00-4