Tisk…
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 6-Hydrazino-3-picoline
OR60226-1G
APOSOR60226-1GEA 6450 CZK
APOSOR60226-1G
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
2-Hydrazino-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Bod varu: 90…95 °C (0,03 mm Hg)
Bod tání: 67…72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425577
CAS číslo: 4931-01-5