Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-2-hydrazino-1,4-diazine, (5-Bromo-3-chloropyrazin-2-yl)hydrazine
OR60219-1G OR60219-250MG OR60219-100MG
APOSOR60219-1GEA 11410 CZK
APOSOR60219-1G APOSOR60219-250MG APOSOR60219-100MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Vzorec: C₄H₄BrClN₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22375535
CAS číslo: 850421-08-8