Tisk…
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60216-100MG OR60216-1G OR60216-500MG
APOSOR60216-100MGEA 3810 CZK
APOSOR60216-100MG APOSOR60216-1G APOSOR60216-500MG
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₇BrN₄O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22375534
CAS číslo: 1334135-54-4