2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydrazino-3-methyl-1,4-diazine, 2-Hydrazineyl-3-methylpyrazine, (3-Methylpyrazin-2-yl)hydrazine
OR60215-1G
OR60215-250MG
APOSOR60215-1GEA
10250
CZK
APOSOR60215-1G
APOSOR60215-250MG
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
2-Hydrazino-3-methylpyrazine
Vzorec:
C₅H₈N₄ MW: 124.144 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD19201409 CAS číslo: 19848-54-5 |