Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Carbamoylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-(Aminocarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR60212-1G
OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA
9630
CZK
APOSOR60212-1G
APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Vzorec:
C₈H₇N₃O MW: 161.161 g/mol Bod tání: 202…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13176747 CAS číslo: 103313-38-8 |