Tisk…
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60192-1G OR60192-25G OR60192-5G
APOSOR60192-1GEA 622 CZK
APOSOR60192-1G APOSOR60192-25G APOSOR60192-5G
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Ethyl (E)-3-ethoxy-2-methylacrylate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Bod varu: 196…198 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06204558
CAS číslo: 1085699-23-5