Tisk…
6-Amino-4-bromoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-4-bromo-1-azanaphthalene, 4-Bromoquinolin-6-amine
OR60190-250MG OR60190-500MG OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA 3740 CZK
APOSOR60190-250MG APOSOR60190-500MG APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659607
CAS číslo: 1260785-25-8