8-Bromo-5-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
8-Bromo-5-chloro-1-azanaphthalene
OR60189-1G
APOSOR60189-1GEA
2900
CZK
APOSOR60189-1G
8-Bromo-5-chloroquinoline
8-Bromo-5-chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrClN MW: 242,5 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13193679 CAS číslo: 1154741-20-4 |