Tisk…
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 1240 CZK
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₆BrNO
Bod tání: 168…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272389
CAS číslo: 57798-00-2