Tisk…
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60185-1G OR60185-250MG
APOSOR60185-1GEA 827 CZK
APOSOR60185-1G APOSOR60185-250MG
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907849
CAS číslo: 809248-61-1