Tisk…
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 3970 CZK
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16628188
CAS číslo: 1257535-48-0