5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-3-cyano-2-methoxypyridine, 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbonitrile
OR60154-1G
OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA
7050
CZK
APOSOR60154-1G
APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Vzorec:
C₇H₅ClN₂O MW: 168,58 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17214212 CAS číslo: 1256812-94-8 |