Tisk…
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR60147-250MG OR60147-1G
APOSOR60147-250MGEA 9330 CZK
APOSOR60147-250MG APOSOR60147-1G
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
Bod tání: 88…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11052634
CAS číslo: 7584-08-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III