3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR60114-1G
OR60114-5G
OR60114-250MG
APOSOR60114-1GEA
1740
CZK
APOSOR60114-1G
APOSOR60114-5G
APOSOR60114-250MG
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇IN₂ MW: 258.059 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781627 CAS číslo: 885518-96-7 |