7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Chloro-6-azaquinoxaline
OR60108-1G
OR60108-2.5G
OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA
6020
CZK
APOSOR60108-1G
APOSOR60108-2.5G
APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Vzorec:
C₇H₄ClN₃ MW: 165,58 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11044722 CAS číslo: 93049-39-9 |