Tisk…
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60107-1G OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA 8240 CZK
APOSOR60107-1G APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12022343
CAS číslo: 2589-11-9