Tisk…
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60105-1G OR60105-5G
APOSOR60105-1GEA 1620 CZK
APOSOR60105-1G APOSOR60105-5G
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907961
CAS číslo: 607373-83-1