Tisk…
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60095-1G OR60095-5G
APOSOR60095-1GEA 4900 CZK
APOSOR60095-1G APOSOR60095-5G
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
3-(Aminomethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole trihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀N₄·3ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699131
CAS číslo: 1171236-13-7