Tisk…
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60088-5G OR60088-1G
APOSOR60088-5GEA 10150 CZK
APOSOR60088-5G APOSOR60088-1G
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate
Vzorec: C₁₀H₂₂O₆P₂
Bod varu: 115…116 °C (0,05 mm Hg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09263518
CAS číslo: 37465-31-9