Tisk…
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 1160 CZK
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,45 g/mol
Bod varu: 111…113 °C (0,15 mm Hg)
Bod tání: 87…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000884
CAS číslo: 1053659-39-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III