Tisk…
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60043-1G OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA 2320 CZK
APOSOR60043-1G APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02669593
CAS číslo: 13797-62-1