Tisk…
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR60038-1G OR60038-5G
APOSOR60038-1GEA 3110 CZK
APOSOR60038-1G APOSOR60038-5G
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Vzorec: C₉H₂₀O₃
Bod varu: 109 °C (4 mm Hg)
Hustota: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167017
CAS číslo: 10305-38-1