Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60029-1G OR60029-5G OR60029-25G OR60029-100G
APOSOR60029-1GEA 0 CZK
APOSOR60029-1G APOSOR60029-5G APOSOR60029-25G APOSOR60029-100G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Bod varu: 100…105 °C (0,5 mm Hg)
Hustota: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674099
CAS číslo: 85909-08-6