Tisk…
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-1,3-oxazole, 4-Oxazolecarbonitrile
OR60008-1G
APOSOR60008-1GEA 2900 CZK
APOSOR60008-1G
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₄H₂N₂O
MW: 94,071 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059302
CAS číslo: 55242-84-7