Tisk…
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-carbamothioylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-thiocarboxamide
OR59984-1G OR59984-5G
APOSOR59984-1GEA 6250 CZK
APOSOR59984-1G APOSOR59984-5G
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10700060
CAS číslo: 274682-80-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III