Tisk…
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene
OR59975-5G OR59975-500MG OR59975-2.5G
APOSOR59975-5GEA 26920 CZK
APOSOR59975-5G APOSOR59975-500MG APOSOR59975-2.5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.081 g/mol
Bod tání: 50.5…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109319
CAS číslo: 21354-98-3