Tisk…
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59958-100G OR59958-25G OR59958-5G
APOSOR59958-100GEA 34720 CZK
APOSOR59958-100G APOSOR59958-25G APOSOR59958-5G
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
2-Methylallylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₉N·ClH
Bod tání: 179…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012876
CAS číslo: 28148-54-1