Tisk…

4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole

OR59953-250MG
APOSOR59953-250MGEA 1660 CZK
APOSOR59953-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.183 g/mol
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109323
CAS číslo: 179056-82-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR