Tisk…
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59923-1G OR59923-250MG OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA 9530 CZK
APOSOR59923-1G APOSOR59923-250MG APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Bod tání: 164…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10700052
CAS číslo: 930110-99-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III