5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Phenylpicolinic acid
OR59922-1G
OR59922-250MG
APOSOR59922-1GEA
8700
CZK
APOSOR59922-1G
APOSOR59922-250MG
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114189 CAS číslo: 75754-04-0 |