Tisk…
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromoquinolin-8-yl methyl ether, 4-Bromo-8-methoxy-1-azanaphthalene
OR59910-1G OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA 3610 CZK
APOSOR59910-1G APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.081 g/mol
Bod tání: 97.2…97.4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063209
CAS číslo: 103028-31-5