Tisk…
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-1,2-diazine, 4-Formylpyridazine
OR59872-1G OR59872-250MG OR59872-5G
APOSOR59872-1GEA 9030 CZK
APOSOR59872-1G APOSOR59872-250MG APOSOR59872-5G
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₄N₂O
MW: 108,098 g/mol
Bod tání: 90…91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06227447
CAS číslo: 50901-42-3