Tisk…
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59870-1G OR59870-250MG
APOSOR59870-1GEA 11810 CZK
APOSOR59870-1G APOSOR59870-250MG
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one
Vzorec: C₆H₅ClN₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062762
CAS číslo: 944580-73-8