Tisk…
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
OR59856-1G OR59856-250MG
APOSOR59856-1GEA 4270 CZK
APOSOR59856-1G APOSOR59856-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,115 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08703638
CAS číslo: 141567-53-5