Tisk…
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1,3-Oxazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)oxazole
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 3110 CZK
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₄H₅NO₂
MW: 99,088 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08703646
CAS číslo: 155742-48-6