Tisk…
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-3-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR59832-5G
APOSOR59832-5GEA 1870 CZK
APOSOR59832-5G
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrCl₂O₂S
MW: 289,962 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973905
CAS číslo: 874801-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III