Tisk…
Thiazol-2-ylmethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR59828-1G OR59828-250MG
APOSOR59828-1GEA 2240 CZK
APOSOR59828-1G APOSOR59828-250MG
Thiazol-2-ylmethanamine
Thiazol-2-ylmethanamine
Vzorec: C₄H₆N₂S
Hustota: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02854204
CAS číslo: 55661-33-1
UN: 2735
ADR: 8,II