2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR59789-1G
OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA
10290
CZK
APOSOR59789-1G
APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₇ClO₃S Bod varu: 244…245 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115370 CAS číslo: 166964-26-7 UN: 3265 ADR: 8,III |